Tlačiť
2-Bromobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
OR26841-25G OR26841-5G OR26841-100G
APOSOR26841-25GEA 58.16 EUR
APOSOR26841-25G APOSOR26841-5G APOSOR26841-100G
2-Bromobenzoyl chloride
2-Bromobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota varu: 245 °C
Teplota tavenia: 44477 °C
Hustota: 1,679 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000655
Číslo CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
OSN: 3265
ADR: 8,II