Tlačiť
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR200047-1G OR200047-250MG OR200047-1MG OR200047-5MG OR200047-10MG OR200047-500MG
APOSOR200047-1GEA 791.82 EUR
APOSOR200047-1G APOSOR200047-250MG APOSOR200047-1MG APOSOR200047-5MG APOSOR200047-10MG APOSOR200047-500MG
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Pyrimidine-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827989
Číslo CAS: 184951-32-4
OSN: 3261
ADR: 8,III