Tlačiť
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15567-1G OR15567-250MG OR15567-5G
APOSOR15567-1GEA 99.48 EUR
APOSOR15567-1G APOSOR15567-250MG APOSOR15567-5G
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, Technical Grade
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole
Vzorec: C₇H₁₀ClNS
Teplota varu: 54…57 °C/0,07mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660126
Číslo CAS: 40516-57-2