Tlačiť
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)tetrahydro-2H-pyran
OR14942-1G OR14942-5G OR14942-10G
APOSOR14942-1GEA 86.24 EUR
APOSOR14942-1G APOSOR14942-5G APOSOR14942-10G
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 119…120 °C/14mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00129068
Číslo CAS: 4677-18-3
OSN: 1987
ADR: 3,III