Tlačiť
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13163-1G OR13163-5G OR13163-10G
APOSOR13163-1GEA 86.24 EUR
APOSOR13163-1G APOSOR13163-5G APOSOR13163-10G
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₇BClNO₂·HCl
Teplota tavenia: 278…288 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115643
Číslo CAS: 850568-45-5