Tlačiť
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-{4-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]piperazinyl}-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR12722-1G OR12722-5G
APOSOR12722-1GEA 156.84 EUR
APOSOR12722-1G APOSOR12722-5G
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₈H₂₆N₂O₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862497
Číslo CAS: 868260-17-7