Tlačiť
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10664-100G OR10664-250G OR10664-500G OR10664-1KG
APOSOR10664-100GEA 24.95 EUR
APOSOR10664-100G APOSOR10664-250G APOSOR10664-500G APOSOR10664-1KG
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Vzorec: C₂₀H₂₀ClOP
Teplota tavenia: 185…195 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011800
Číslo CAS: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III