Tlačiť
3-Methyl-cinnolin-5-ylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-3-methylcinnoline
OR01737-1G OR01737-250MG OR01737-5G
APOSOR01737-1GEA 241.48 EUR
APOSOR01737-1G APOSOR01737-250MG APOSOR01737-5G
3-Methyl-cinnolin-5-ylamine
3-Methylcinnolin-5-ylamine
Vzorec: C₉H₉N₃
Teplota tavenia: 189…191 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00466524
Číslo CAS: 300690-74-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III