Tlačiť
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,6-Difluoro-4-hydrazinylpyridine
PC9683-100MG PC9683-1G PC9683-250MG
APOSPC9683-100MGEA 39.79 EUR
APOSPC9683-100MG APOSPC9683-1G APOSPC9683-250MG
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₅F₂N₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08436095
Číslo CAS: 837364-94-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III