Tlačiť
2,2-Difluoropropanenitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56045-25G PC56045-5G
APOSPC56045-25GEA 1379.46 EUR
APOSPC56045-25G APOSPC56045-5G
2,2-Difluoropropanenitrile
2,2-Difluoropropanenitrile
Vzorec: C₃H₃F₂N
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07780127
Číslo CAS: 49781-49-9
OSN: 3276
ADR: 6.1,III