Tlačiť
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501509-1G PC501509-250MG PC501509-5G
APOSPC501509-1GEA 158.04 EUR
APOSPC501509-1G APOSPC501509-250MG APOSPC501509-5G
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₅O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22581043
Číslo CAS: 1404194-50-8
OSN: 1993
ADR: 3,II