Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentyl)trimethoxysilane
PC450175-25G PC450175-1G PC450175-5G
APOSPC450175-25GEA 0 EUR
APOSPC450175-25G APOSPC450175-1G APOSPC450175-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Vzorec: C₈H₁₃F₇O₃Si
Teplota varu: 88…89 °C (70 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18074425
Číslo CAS: 109134-39-6