Tlačiť
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α,4-Dichloro-2-fluorotoluene, 4-Chloro-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC1241-1G PC1241-25G PC1241-5G
APOSPC1241-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1241-1G APOSPC1241-25G APOSPC1241-5G
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₂F
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412453
Číslo CAS: 87417-71-8
OSN: 3265
ADR: 8,III