Tlačiť
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2-Carboxyethyl)-1,2-dihydro-1-methyl-2-oxoquinoxaline, 3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propionic acid
OR9652-1G OR9652-250MG
APOSOR9652-1GEA 183.31 EUR
APOSOR9652-1G APOSOR9652-250MG
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃
Teplota tavenia: 180…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00665740
Číslo CAS: 1501-38-8