Tlačiť
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR933135-1G OR933135-5G
APOSOR933135-1GEA 265.54 EUR
APOSOR933135-1G APOSOR933135-5G
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09909493
Číslo CAS: 128304-84-7