Tlačiť
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9236-1G OR9236-250MG OR9236-5G
APOSOR9236-1GEA 282.79 EUR
APOSOR9236-1G APOSOR9236-250MG APOSOR9236-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉N₃O
Teplota tavenia: 54…55,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271928
Číslo CAS: 876316-30-2
OSN: 1325
ADR: 4.1,II