Tlačiť
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR480228-1G OR480228-250MG OR480228-500MG
APOSOR480228-1GEA 399.52 EUR
APOSOR480228-1G APOSOR480228-250MG APOSOR480228-500MG
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03761321
Číslo CAS: 898052-17-0