Tlačiť
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23251-1G OR23251-5G
APOSOR23251-1GEA 148.82 EUR
APOSOR23251-1G APOSOR23251-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Teplota varu: 70…80 °C (0,1 mm Hg)
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03086113
Číslo CAS: 6831-91-0