Tlačiť
Polyethylenglykol 300, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: PEG 300
26605.290EA 67.39 EUR
26605.290 26605.360
Polyethylenglykol 300, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglykol 300
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Hydroxyl value 356 - 394
pH (5%) 5,0 - 7,0
Viscosity (20°C) 80,0-105,0 mPa.s
Heavy metals (as Pb) max 5 ppm
Ignition residue (SO4) max 0.1 %
Water max 0.5%