Tlačiť
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol ≥96% (by GC)
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethanol
768901-1G 768901-250MG
SIAL768901-1GEA 537.1 EUR
SIAL768901-1G SIAL768901-250MG
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol ≥96% (by GC)
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
Vzorec: C₆H₁₅NO₃
Hustota: 1,0773 g/cm³ (20 °C) (lit.)
Číslo MDL: MFCD07367495
Číslo CAS: 6338-55-2
OSN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
APPEARANCE (COLOR) Colorless
APPEARANCE (FORM) Liquid
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M 96.0 - 104.0 %
PURITY (GC AREA %) ≥ 96.0 %
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE