Tlačiť
1-Methylcyclohexene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
129801-100G 129801-25G 129801-5G
SIAL129801-100GEA 432.41 EUR
SIAL129801-100G SIAL129801-25G SIAL129801-5G
1-Methylcyclohexene, Sigma-Aldrich®
1-Methylcyclohexene
Vzorec: C₇H₁₂
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –120,4 °C
Hustota: 0,8102 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001548
Číslo CAS: 591-49-1
EINECS: 209-718-0
OSN: 3295
ADR: 3,II