Tlačiť
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyclopentanecarboxylic chloride
354370050 354370250 354371000
ACRO354370050EA 88.65 EUR
ACRO354370050 ACRO354370250 ACRO354371000
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Cyclopentanecarbonyl chloride
Vzorec: C₆H₉ClO
Teplota varu: 54…56 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,091 g/cm³
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001370
Číslo CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %