Tlačiť
2,2'-Dihydroxybifenyl 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2'-Biphenol, 2,2-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
151991000 151995000
ACRO151991000EA 68.59 EUR
ACRO151991000 ACRO151995000
2,2'-Dihydroxybifenyl 99%
2,2'-Dihydroxybifenyl
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Teplota varu: 315 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 108…111 °C
Hustota: 0,83 g/cm³
Teplota vzplanutia: 154 °C
Číslo MDL: MFCD00002210
Číslo CAS: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤15 ppm