3-Methoxybenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-(Hydroxymethyl)anisole, (3-Methoxyphenyl)methanol
A15471.14
A15471.22
A15471.14EA
57.76
EUR
A15471.14
A15471.22
3-Methoxybenzyl alcohol ≥98%
3-Methoxybenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 6971-51-3
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 252-254°
Beilstein Reference: 2042063
MDL No.: MFCD00004637
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ Teplota varu: 252…254 °C Teplota tavenia: 29…30 °C Hustota: 1,112 Teplota vzplanutia: 109 °C (228 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004637 Číslo CAS: 6971-51-3 EINECS: 230-200-5 |