Tlačiť
3-Nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: m-Nitrophenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
163031-10G 163031-50G
SIAL163031-10GEA 59.77 EUR
SIAL163031-10G SIAL163031-50G
3-Nitrophenol, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenol
Vzorec: C₆H₅NO₃
Teplota varu: 271 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 94…95 °C
Hustota: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007240
Číslo CAS: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
OSN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06652