Tlačiť
2-Bromobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
A14520.09 A14520.18 A14520.30
A14520.09EA 49.34 EUR
A14520.09 A14520.18 A14520.30
2-Bromobenzoyl chloride ≥98%
2-Bromobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 7154-66-7 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5960 Melting Point: 10° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 508506 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000655
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota varu: 245 °C
Teplota tavenia: 10 °C
Hustota: 1,674
Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000655
Číslo CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
OSN: 3265
ADR: 8,II