Tlačiť
5-Nitro-1,10-phenanthroline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
186080010 186080050
ACRO186080010EA 100.28 EUR
ACRO186080010 ACRO186080050
5-Nitro-1,10-phenanthroline 98%
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Vzorec: C₁₂H₇N₃O₂
Teplota tavenia: 199…203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004981
Číslo CAS: 4199-88-6
EINECS: 224-097-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥97.5 %
Optical rotation -65° to -69° (1 % in MeOH)