Tlačiť
L(+)-Norleucin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
L03913.03 L03913.06
L03913.03EA 54.55 EUR
L03913.03 L03913.06
L(+)-Norleucin ≥99%
L(+)-Norleucin
Purity: 99% CAS No.: 327-57-1 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721750 Merck Reference: 14,6706 Optical Rotation: +23° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064423
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Teplota varu: 246 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064423
Číslo CAS: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 14,6706