Tlačiť
Dusičnan stříbrný concentrate for dilution to 0.1 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
88614.LQ 88614.LS
88614.LQEA 172.08 EUR
88614.LQ 88614.LS
Dusičnan stříbrný concentrate for dilution to 0.1 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Dusičnan stříbrný
CAS No.: 7761-88-8 Molecular Formula: AgNO3 Formula Weight: 169.87 Physical Form: Liquid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless UN No.: 3093 MDL No.: MFCD00003414
Vzorec: AgNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003414
Číslo CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
OSN: 3093
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM