Tlačiť
Anastrozole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
460970010 460972500
ACRO460970010EA 706.78 EUR
ACRO460970010 ACRO460972500
Anastrozole 98%
Anastrozole
Vzorec: C₁₇H₁₉N₅
Teplota tavenia: 81…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00866298
Číslo CAS: 120511-73-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Water ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %