Tlačiť
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
443800050 443800250
ACRO443800050EA 46.13 EUR
ACRO443800050 ACRO443800250
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide 97%
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide
Vzorec: C₈H₈N₄O₃S
Teplota tavenia: 107…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00029626
Číslo CAS: 2158-14-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥96.0 %