Tlačiť
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Dihydro-1-(piperidin-4-yl)-2H-benzimidazol-2-one
156700010 156700050 156700250
ACRO156700010EA 48.54 EUR
ACRO156700010 ACRO156700050 ACRO156700250
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine 97%
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
CAS No.: 20662-53-7
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O
Teplota tavenia: 183…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005714
Číslo CAS: 20662-53-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 185 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Boiling point 96 to 98 °C (760 mmHg)
GC ≥99.7 %
UV at 310 nm A: ≤0.010
Non-volatile matter ≤0.004 %
Related substances ≤0.3 (Total impurities)
Acidity/alkalinity Passes test
Reducing substances Passes test