2,6-Diaminopimelic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1,5-Diaminoheptanedioic Acid, 2,6-Diaminoheptanedioic acid
235540010
235540050
235540250
ACRO235540010EA
64.18
EUR
ACRO235540010
ACRO235540050
ACRO235540250
2,6-Diaminopimelic acid 95%
2,6-Diaminopimelic acid
CAS No.: 583-93-7
Vzorec:
C₇H₁₄N₂O₄ Teplota tavenia: 300 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002637 Číslo CAS: 583-93-7 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to beige to tan Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 94.0 to 106.0 % |