Tlačiť
2,6-Diaminopimelic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,5-Diaminoheptanedioic Acid, 2,6-Diaminoheptanedioic acid
235540010 235540050 235540250
ACRO235540010EA 64.18 EUR
ACRO235540010 ACRO235540050 ACRO235540250
2,6-Diaminopimelic acid 95%
2,6-Diaminopimelic acid
CAS No.: 583-93-7
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₄
Teplota tavenia: 300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002637
Číslo CAS: 583-93-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to tan Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 94.0 to 106.0 %