2,5-Dihydroxyterephthalic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H64888.06
H64888.14
H64888.06EA
166.87
EUR
H64888.06
H64888.14
2,5-Dihydroxyterephthalic acid 97%
2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Purity: 97%
CAS No.: 610-92-4
Molecular Formula: C8H6O6
Formula Weight: 198.13
Physical Form: Solid
Appearance: Dark grey to green
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₆O₆ Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00132933 Číslo CAS: 610-92-4 EINECS: 210-239-4 |