Tlačiť
2,5-Dihydroxyterephthalic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64888.06 H64888.14
H64888.06EA 166.87 EUR
H64888.06 H64888.14
2,5-Dihydroxyterephthalic acid 97%
2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Purity: 97% CAS No.: 610-92-4 Molecular Formula: C8H6O6 Formula Weight: 198.13 Physical Form: Solid Appearance: Dark grey to green Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2696052 MDL No.: MFCD00132933
Vzorec: C₈H₆O₆
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00132933
Číslo CAS: 610-92-4
EINECS: 210-239-4