Tlačiť
3-Amino-2-pyridone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone
H64480.03 H64480.06
H64480.03EA 107.9 EUR
H64480.03 H64480.06
3-Amino-2-pyridone 98%
3-Amino-2-pyridone
Purity: 98% CAS No.: 33630-99-8 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline solid Appearance: Brown Beilstein Reference: 109849 MDL No.: MFCD03411556
Vzorec: C₅H₆N₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03411556
Číslo CAS: 33630-99-8