Tlačiť
5-formylthiophene-2-carbonitrile 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
H64462.03 H64462.06
H64462.03EA 91.86 EUR
H64462.03 H64462.06
5-formylthiophene-2-carbonitrile 95%
5-Formylthiophene-2-carbonitrile
Purity: 95% CAS No.: 21512-16-3 Molecular Formula: C6H3NOS Formula Weight: 137.16 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 90-95° Beilstein Reference: 115517 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD09037804
Vzorec: C₆H₃NOS
Teplota tavenia: 90…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09037804
Číslo CAS: 21512-16-3
ADR: 6.1,III