2-Bromo-5-nitro-6-picoline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine
H64299.06
H64299.14
H64299.06EA
64.18
EUR
H64299.06
H64299.14
2-Bromo-5-nitro-6-picoline 97%
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Purity: 97%
CAS No.: 22282-96-8
Molecular Formula: C6H5BrN2O2
Formula Weight: 217.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 67-72°
Beilstein Reference: 135841
MDL No.: MFCD03095219
Vzorec:
C₆H₅BrN₂O₂ Teplota tavenia: 67…72 °C |
Číslo MDL:
MFCD03095219 Číslo CAS: 22282-96-8 |