Tlačiť
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
H52542.MD H52542.03
H52542.MDEA 112.31 EUR
H52542.MD H52542.03
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 833472-82-5 Molecular Formula: C10H13BO4 Formula Weight: 208.02 Melting Point: 96-100° MDL No.: MFCD04115648
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₄
Teplota tavenia: 96…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115648
Číslo CAS: 833472-82-5