Tlačiť
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52010.MD H52010.03
H52010.MDEA 267.15 EUR
H52010.MD H52010.03
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride 95%
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 270596-46-8 Molecular Formula: C6H9NO2.HCl Formula Weight: 163.60 MDL No.: MFCD01861006
Vzorec: C₆H₉NO₂·HCl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861006
Číslo CAS: 270596-46-8