1,3-benzothiazol-5-amine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzo[d]thiazole, 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzothiazole
H33309.03
H33309.06
H33309.03EA
105.9
EUR
H33309.03
H33309.06
1,3-benzothiazol-5-amine 96%
1,3-benzothiazol-5-amine
Purity: 96%
CAS No.: 1123-93-9
Molecular Formula: C7H6N2S
Formula Weight: 150.20
Melting Point: 55-59°
MDL No.: MFCD04115282
Vzorec:
C₇H₆N₂S Teplota tavenia: 55…59 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04115282 Číslo CAS: 1123-93-9 EINECS: 214-381-8 |