Tlačiť
Bromaminic acid ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulphonic acid
H32110.14 H32110.22
H32110.14EA 48.54 EUR
H32110.14 H32110.22
Bromaminic acid ≥90%
Bromaminic acid
Purity: 90+% CAS No.: 116-81-4 Molecular Formula: C14H8BrNO5S Formula Weight: 382.19 Odour: Odourless Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00035694
Vzorec: C₁₄H₈BrNO₅S
Teplota tavenia: ∼ 280 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035694
Číslo CAS: 116-81-4
EINECS: 204-159-9