Tlačiť
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
H59917.AK H59917.K2
H59917.AKEA 91.05 EUR
H59917.AK H59917.K2
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% in water
4-Hydroxybenzenesulphonic acid
Vzorec: C₆H₆O₄S
Hustota: 1,337
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673723
Číslo CAS: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
OSN: 1803
ADR: 8,II