Dichloromethyloctylsilane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Octylmethyldichlorosilane, Dichloro(methyl)(octyl)silane
L16565.09
L16565.18
L16565.09EA
27
EUR
L16565.09
L16565.18
Dichloromethyloctylsilane ≥98%
Dichloromethyloctylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 14799-93-0
Molecular Formula: C9H20Cl2Si
Formula Weight: 227.25
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4435
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1740697
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00042606
Vzorec:
C₉H₂₀Cl₂Si Teplota varu: 224…226 °C Hustota: 0,794 Teplota vzplanutia: 98 °C (208 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042606 Číslo CAS: 14799-93-0 EINECS: 238-863-2 OSN: 2987 ADR: 8,II |