Diphenylphosphoryl azide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Diphenylphosphonic azide, Diphenyl azidophosphate
A12124.06
A12124.14
A12124.22
A12124.06EA
37.18
EUR
A12124.06
A12124.14
A12124.22
Diphenylphosphoryl azide ≥97%
Diphenylphosphoryl azide
Purity: 97%
CAS No.: 26386-88-9
Molecular Formula: C12H10N3O3P
Formula Weight: 275.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₀N₃O₃P Teplota varu: 161…162 °C (0,5 mmHg) Hustota: 1,275 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00001987 Číslo CAS: 26386-88-9 EINECS: 247-644-0 OSN: 3278 ADR: 6.1,III |